Learn More
I-BET151, MedChemExpress
Código de producto. 16491737
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491737 50 mg 50 miligramos
16425578 10 mg 10 miligramos
16408277 5 mg 5 miligramos
16406126 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491737 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13235
MedChemExpress I-BET151 (GSK1210151A) is a BET bromodomain inhibitor which inhibits BRD4, BRD2, and BRD3 with pIC50 of 6.1, 6.3, and 6.6, respectively.
I-BET151 (GSK1210151A) is a BET bromodomain inhibitor which inhibits BRD4, BRD2, and BRD3 with pIC50 of 6.1, 6.3, and 6.6, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material I-BET151
CAS 1300031-49-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H21N5O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo GSK1210151A
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (240.71 mM)
SMILES C[C@@H](N1C(C(C=C(OC)C(C2=C(C)ON=C2C)=C3)=C3N=C4)=C4NC1=O)C5=CC=CC=N5
Peso molecular (g/mol) 415.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.44
Porcentaje de pureza 98.08%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.