Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | I-BET151 |
| CAS | 1300031-49-5 |
| Sinónimo | 7-(3,5-dimetil-4-isoxazolil)-1,3-dihidro-8-metoxi-1-[(1 R)-1-(2-piridinil)etil]-2 H-imidazo[4,5-c]quinolina-2-uno |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C23 H21 N5 O3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 415,45 |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Reactivo |
| Pureza | 95% |