Learn More
I-BET 151, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-(3,5-Dimethyl-4-isoxazolyl)-1,3-dihydro-8-methoxy-1-[(1R)-1-(2-pyridinyl)ethyl]-2H-Imidazo[4,5-c]quinolin-2-one |
| CAS | 1300031-49-5 |
| Fórmula molecular | C23H21N5O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | I-BET 151 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H21N5O3/c1-12-21(14(3)31-27-12)16-9-18-15(10-20(16)30-4)22-19(11-25-18)26-23(29)28(22)13(2)17-7-5-6-8-24-17/h5-11,13H,1-4H3,(H,26,29)/t13-/m1/s1 |
| SMILES | COc1cc2c3N([C@H](C)c4ccccn4)C(=O)Nc3cnc2cc1c5c(C)onc5C |
| Nombre IUPAC | 7-(3,5-dimetil-1,2-oxazol-4-il)-8-metoxi-1-[(1R)-1-piridin-2-iletil]-3H-imidazo[4,5-c]quinolin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 415.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 415.1644 |