Learn More
Invitrogen™ BacLight™ Green Bacterial Stain
Description
Las tinciones bacterianas BacLight Green (n.º de cat. B-35000) y BacLight Red (n.º de cat. B-35001) son reactivos de etiquetado fluorescente para la detección y el control de bacterias. Estos dos colorantes no son tinciones de ácidos nucleicos. Las bacterias teñidas con tinciones bacterianas BacLight Green y BacLight Red presentan fluorescencia verde y roja brillante (absorción/emisión ∼ 480/516 y ∼ 581/644 nm, respectivamente), y pueden resolverse utilizando los canales citométricos de flujo o filtros de microscopía de fluorescencia adecuados. Las tinciones bacterianas BacLight son compatibles con los métodos de fijación con formaldehído o alcohol.
Specifications
Specifications
| Tipo de célula | Bacterias |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 20 viales de tinción bacteriana BacLight™ Green (50 ug por vial). Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia, Citómetro de flujo |
| Tipo de producto | Tinción bacteriana |
| Tipo de colorante | Otras etiquetas o colorantes |
| Formulario | Sólido |
| Formato | Tubos, portaobjetos |
| Línea de productos | BacLight |
| Cantidad | 20 x 50 μg |
| Show More |