Learn More
uvex Gafas de seguridad 9183 i-5
Código de producto. 17797679 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Transparente; Versión de guardia
Código de producto.
17797679 Transparente; Versión de guardia
1 options
Código de producto. 17797679 Proveedor uvex N.º de proveedor 9183180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.90€
    23.33€ / paquete de 1
    Ahorro 1.57€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Protección fiable gracias a un diseño innovador y moderno: con protector ocular y protector lateral x-tended, se puede confiar en el Uvex i-5 para proteger los ojos en muchas situaciones.
Las características sofisticadas aseguran una comodidad superior al usuario incluso durante largos períodos de uso.
Características generales
  • Gafas de seguridad con puente nasal blando y flexible
  • Incluye montura adicional para una mayor comodidad de uso y un ajuste seguro
  • El revestimiento de la lente Uvex Supravision Excellence proporciona una protección antivaho permanente en el interior y es resistente a los productos químicos y a los arañazos en el exterior
  • Sin metal
  • Color de la montura: antracita, azul
  • Lente para PC: transparente
Características de protección
  • Certificado conforme a EN 166 (protección ocular personal) y EN 170 (filtros UV)
  • Marcado: W 166 FT CE; 2C-1,2 W 1 FTKN CE
  • Protección UV400 fiable
Características de confort
  • Almohadilla para la nariz suave y flexible para una comodidad máxima y un ajuste antideslizante
  • El protector ocular x-tended protege del polvo, de la suciedad y de las partículas en suspensión
  • El protector lateral x-tended aumenta la protección sin disminuir la visión periférica
  • La inclinación de 3 posiciones permite a los usuarios conseguir un ajuste cómodo
  • La tecnología de brazo lateral extensible con torsión X ofrece un ajuste flexible y cómodo a cualquier forma de cabeza
  • Piezas de detrás de las orejas suaves para un ajuste antideslizante sin presión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de lente Resistentes a sustancias químicas
Revestimiento de lente Antivaho, Resistente a los arañazos
Color Antracita, azul
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 166, EN 170
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas de seguridad ergonómicas
Material Policarbonato
Desechables Reutilizables
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Plástico
Protección UV UV400
Frame Type Estándar