Learn More
Tocris Bioscience™ I 432
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18766606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18766606 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18766606 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7292/5
TMPRSS2 Inhibitor
I 432 is a TMPRSS2 (transmembrane serine proteinase 2) inhibitor (Ki =0.9 nM). It blocks influenza virus propagation in airway epithelial cells. In IPEC-J2 pig jejunal epithelial cells, I 432 (50 μM) inhibits TMPRSS2 without affecting cell viability after 48 h treatment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[(2 S)-3-[4-(2-Aminoethyl)-1-piperidinyl]-2-[[(2 ',4 '-dichloro[1,1 '-biphenyl]-3-yl)sulfonyl]amino]-3-oxopropyl]benzenecarboximidamide ditrifluoroacetate
CAS 1268874-09-4
Cantidad 5 mg
Objetivo TMPRSS2
Fórmula molecular C29H33Cl2N5O3S0.2 CF3CO2H
Pureza 0.98