Learn More
uvex Gafas de seguridad de protección i-3
Código de producto. 17717689 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tinción de lente: Transparente
Código de producto.
17717689 Tinción de lente: Transparente
1 options
Código de producto. 17717689 Proveedor uvex N.º de proveedor 9190180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.25€
    23.81€ / paquete de 1
    Ahorro 1.44€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Las gafas de seguridad Uvex i-3 se pueden adaptar a cualquier forma de rostro para una comodidad extrema y un ajuste seguro sin compromiso.
Características generales
  • Gafas de seguridad modernas de tres componentes con características innovadoras
  • Incluye montura adicional para una mayor comodidad de uso y un ajuste seguro
  • El revestimiento de la lente Uvex Supravision Excellence proporciona una protección antivaho permanente en el interior y es resistente a los productos químicos y a los arañazos en el exterior
  • Sin metal
  • Color de la montura: antracita/azul
  • Lente para PC: transparente
Características de protección
  • Certificado conforme a EN 166 (protección ocular personal) y EN 170 (filtros UV)
  • Marcado: W 166 FT CE; 2C-1,2 W 1 FTKN CE
  • Protección UV400 fiable
Características de confort
  • La combinación de acolchado suave alrededor de la frente y brazos ergonómico con piezas para las orejas suaves garantiza un ajuste cómodo y seguro sin crear puntos de presión
  • Los brazos laterales ajustables en varias etapas permiten un alto grado de personalización para garantizar un buen ajuste en cualquier forma de cabeza o rostro
  • La pieza nasal suave y ajustable permite adaptar las gafas al usuario y garantiza un ajuste cómodo, antideslizante y sin presión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de lente Resistentes a sustancias químicas
Revestimiento de lente Antivaho, Resistente a los arañazos
Color Antracita, azul
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 166, EN 170
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas de seguridad ergonómicas
Material Policarbonato
Desechables Reutilizables
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Plástico
Protección UV UV400
Frame Type Estándar