Learn More
Cytiva Reactivo para disociación celular HyrTrp
Código de producto. 17215814
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17215814 500 mL 500 ml
17205814 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17215814 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SV30209.02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Alternativa a la tripsina porcina tradicional, recombinante y sin componentes de origen animal
  • Sin componentes de origen animal (ADCF)
  • Sin colorante
  • Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y tipos de células
  • Disociación celular efectiva
  • No afecta a la viabilidad de la línea celular ni a los tiempos de duplicación
  • Para la producción de vacunas basadas en células y procesos de cultivo celular de células madre/células primarias/genes
  • Para usar con líneas celulares MRC-5, Vero, CHO K-1 de tipos de células dependientes de anclaje cultivadas con o sin suero
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento -20 °C
Tipo de producto Reactivo para disociación de cultivo celular
Para utilizar con Líneas celulares MRC-5, Vero, CHO K-1 de tipos de células dependientes de anclaje cultivadas con o sin suero
Cantidad 500 mL