Learn More
Cytiva Reactivo para disociación celular HyrTrp
Descripción
- Sin componentes de origen animal (ADCF)
- Sin colorante
- Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y tipos de células
- Disociación celular efectiva
- No afecta a la viabilidad de la línea celular ni a los tiempos de duplicación
- Para la producción de vacunas basadas en células y procesos de cultivo celular de células madre/células primarias/genes
- Para usar con líneas celulares MRC-5, Vero, CHO K-1 de tipos de células dependientes de anclaje cultivadas con o sin suero
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | -20 °C |
| Tipo de producto | Reactivo para disociación de cultivo celular |
| Para utilizar con | Líneas celulares MRC-5, Vero, CHO K-1 de tipos de células dependientes de anclaje cultivadas con o sin suero |
| Cantidad | 100 mL |