Learn More
Cytiva HyQ™ -Medio de suero reducido RS
Product Code. 10442372
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 ml
Tipo de producto:
Medio de suero reducido
Unit Size:
1000 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Tipo de producto Unit Size
10442372 1000 ml Medio de suero reducido 1000 ml
10123492 500 mL Medio de suero reducido 500 ml
10031432 500 mL Medio de suero reducido 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10442372 Supplier Cytiva Supplier No. SH30565.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.25€
    17.51€ / 1000 ml
    Ahorro 36.74€
    67% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Para aplicaciones que requieren una concentración más baja de suero
  • Apoye el crecimiento del cultivo celular
  • Formato: Líquido
  • Almacenar entre 2 ° y 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Clasificación None
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio de suero reducido
Esterilidad Sterile
Sterilization Method 0.1 μm Filtrado estéril
Con aditivos Glutamina, Glucosa
Sin aditivos None
Cantidad 1000 ml
Contenido y almacenamiento 2° hasta 8 °C
Descripción DMEM-RS con L-glutamina