Learn More
Cytiva HyQ™ -Medio de suero reducido RS
Código de producto. 10123492
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 ml
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10123492 500 mL 500 ml
10031432 500 mL 500 ml
10442372 1000 ml 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10123492 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30564.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para aplicaciones que requieren una concentración más baja de suero
  • Apoye el crecimiento del cultivo celular
  • Formato: Líquido
  • Almacenar entre 2 ° y 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio de suero reducido
Sterilization Method 0.1 μm Filtrado estéril
Con aditivos Glutamina, Glucosa
Cantidad 500 mL
Contenido y almacenamiento 2° hasta 8 °C
Descripción MEM-RS con L-glutamina