Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ C18, partículas de 3 μm
Código de producto. 10761937 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 mm
50 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas Tamaño de la unidad
10761937 - - - -
10096084 50 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10648445 50 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10109194 100 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10483285 100 mm 3 mm 3 μm cada uno
10290755 100 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10648615 150 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10118954 150 mm 3 mm 3 μm cada uno
10392965 150 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10704437 - - - -
10006114 - - - -
10690236 - - - -
10751937 - - - -
10017514 30 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10477634 50 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10230615 50 mm 3 mm 5 μm cada uno
10077554 50 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10231195 100 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10270905 100 mm 4 mm 5 μm cada uno
10408384 100 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10601116 150 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10067644 150 mm 3 mm 5 μm cada uno
10399243 150 mm 4 mm 5 μm cada uno
10630346 150 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10518795 250 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10077454 250 mm 4 mm 5 μm cada uno
10528795 250 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Código de producto. 10761937 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22105014001
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Las columnas para HPLC Thermo Scientific HyPURITY C18 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
  • El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
  • Compatibles con los soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa y autónomos
Características de la fase sólida HyPURITY
  • Sílice de alta pureza y calidad
  • Columnas C18 muy caracterizadas, probadas y validadas
Requiere:
Soporte Thermo Scientific UNIGUARD de conexión directa o autónomo, que se vende por separado.