Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ C18, partículas de 3 μm
Código de producto. 10096084 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
10 mm
30 mm
50 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas Tamaño de la unidad
10096084 50 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10648445 50 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10109194 100 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10483285 100 mm 3 mm 3 μm cada uno
10290755 100 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10648615 150 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10118954 150 mm 3 mm 3 μm cada uno
10392965 150 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10704437 10 mm 2,1 mm 3 μm paquete de 4
10006114 10 mm 4 mm 3 μm paquete de 4
10690236 10 mm 2,1 mm 5 μm paquete de 4
10751937 10 mm 3 mm 5 μm paquete de 4
10761937 10 mm 4 mm 5 μm paquete de 4
10017514 30 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10477634 50 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10230615 50 mm 3 mm 5 μm cada uno
10077554 50 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10231195 100 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10270905 100 mm 4 mm 5 μm cada uno
10408384 100 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10601116 150 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10067644 150 mm 3 mm 5 μm cada uno
10399243 150 mm 4 mm 5 μm cada uno
10630346 150 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10518795 250 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10077454 250 mm 4 mm 5 μm cada uno
10528795 250 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Código de producto. 10096084 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22103052130
Grandes ahorros para una mejor separación
Usar código promocional 27992
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Las columnas para HPLC Thermo Scientific HyPURITY C18 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
  • Columnas C18 muy caracterizadas, probadas y validadas
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Para utilizar con LC-MS
Longitud (métrico) 50 mm
Tamaño de partículas 3 μm
pH Desde 1 hasta 9
Tamaño de poro 190 Å
Área de la superficie 200 m²/g
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 13 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa