Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ Columnas C18, tamaño de μpartícula de 5 m
Código de producto. 11592881 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
125 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11592881 125 mm 4 mm cada uno
11582881 125 mm 3 mm cada uno
11502891 125 mm 4,6 mm cada uno
10618435 250 mm 3 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11592881 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22105124030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Columnas de sílice de alta pureza y calidad
  • Columnas C18 muy caracterizadas, probadas y validadas
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 4 mm
Longitud (métrico) 125 mm
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 1 a 9
Tamaño de poro 190 Å
Área de la superficie 200 m²/g
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 13 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa