Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ Columnas C18, tamaño de μpartícula de 3 m
Código de producto. 11552881 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
1 mm
2,1 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11552881 125 mm 4,6 mm cada uno
10483465 250 mm 4,6 mm cada uno
10359293 150 mm 4 mm cada uno
10382545 30 mm 2,1 mm cada uno
10302975 150 mm 1 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11552881 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22103124630
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Columnas de sílice de alta pureza y calidad
  • Columnas C18 muy caracterizadas, probadas y validadas
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 125 mm
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 1 a 9
Tamaño de poro 190 Å
Área de la superficie 200 m²/g
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 13 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa