Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos protectores HyPURITY™ AQUASTAR™
Código de producto. 10168044 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2,1 mm
3 mm
4 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de partículas unitSize
10168044 3 mm 3 μm paquete de 4
10505615 2,1 mm 3 μm paquete de 4
10774647 4 mm 5 μm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10168044 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22503013001
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requires
Soporte Thermo Scientific UNIGUARD de conexión directa o autónomo, que se vende por separado.
Los cartuchos protectores drop-in ofrecen una protección cómoda, económica y eficaz para prolongar la vida útil de la columna
Los cartuchos protectores drop-in ofrecen una protección cómoda, económica y eficaz para prolongar la vida útil de la columna.
  • El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
  • Compatibles con el soporte Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa y autónomo
  • La desactivación terminal polar ofrece una selectividad alternativa
  • Columnas de elevada pureza de sílice y de alta calidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de partículas 3 μm
Longitud (métrico) 10 mm
Diámetro interior (métrico) 3 mm
Fase estacionaria C18
Línea de productos HyPURITY