Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ ADVANCE™, tamaño de partículas de 5 μm
Código de producto. 11592831 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
2,1 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11592831 50 mm 4,6 mm cada uno
10266933 250 mm 4,6 mm cada uno
11572831 50 mm 2,1 mm cada uno
11522841 100 mm 4,6 mm cada uno
11552841 150 mm 4,6 mm cada uno
11502841 100 mm 2,1 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11592831 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21005054630
Fecha estimada de envoi: 16-10-2026
Utilice esta columna C8 especializada para separar compuestos que muestran una forma de pico deficiente con fases unidas tradicionales de alquilos.
Las columnas para HPLC Thermo Scientific™ HyPURITY ADVANCE™ combinan el extraordinario rendimiento de nuestra sílice HyPURITY de 190 Å con una química de fase reversa C8. Este empaque especializado con carácter integrado polar es adecuado para aplicaciones LC-MS. El grupo polar protege los silanoles de superficie de la interacción con analitos polares y proporciona una selectividad alternativa con un rendimiento excelente para compuestos que muestran una forma de pico pobre con fases unidas de alquilo tradicionales, como C18.
Las columnas HPLC HyPURITY ADVANCE ofrecen:
  • Fase estacionaria incrustada polar para selectividad alternativa
  • Ideal para análisis rápidos de alto rendimiento
  • Estabilidad acuosa mejorada
  • Forma de pico excepcional para ácidos, bases y quelantes
  • Tamaño de partículas de 3 µm y 5 µm disponibles en una amplia gama de geometrías de columna
  • Adecuada para LC-MS debido a un sangrado excepcionalmente bajo
  • Ideal para una gran variedad de aplicaciones farmacéuticas
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 50 mm
Tamaño de partículas 5 μm
Tamaño de poro 180 Å
Área de la superficie 200 m²/g
Tipo USP L7
Fase estacionaria C8
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 9%
Tipo de columna Fase reversa
Fase Fase reversa