Learn More
Hypromellose, MedChemExpress
Código de producto. 16422019
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16422019 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16422019 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0104
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
MedChemExpress Hypromellose is a hydrophilic, non-ionic cellulose ether used to form swellable-soluble matrices.
Hypromellose is a hydrophilic, non-ionic cellulose ether used to form swellable-soluble matrices.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hypromellose
Forma física Solid
CAS 9004-65-3
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Sinónimo (Hydroxypropyl)methyl cellulose HPMC Celacol HPM 5000
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (Need ultrasonic)
SMILES [R]O[C@@H]1[C@H](O[R])[C@@H](O[R])[C@H](O[C@H]2[C@H](O[R])[C@@H](O[R])[C@H](O[R])[C@@H](CO[R])O2)[C@@H](CO[R])O1.CO.CC(O)CO.[n].[x]