Learn More
Hipoxantina, TRC
Código de producto. 30136245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136245 5 g 5 g
17963405 25 mg 25 miligramos
17914375 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136245 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9985005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68-94-0
Fórmula molecular C5 H4 N4 O
Peso molecular (g/mol) 136.11
Sinónimo 1,7-Dihydro-6H-purin-6-one, Hypoxanthine, Didanosine Related Compound A (USP), Didanosine Imp. A (Ph. Int.), Didanosine Imp. A (EP), 6H-Purin-6-one, 1,9-dihydro-, 6H-Purin-6-one, 1,7-dihydro- (9CI), Hypoxanthine (8CI), 1,9-Dihydro-6H-purin-6-one, 1,9-Dihydro-purin-6-one, 1H,7H-Hypoxanthine, 1H,9H-Hypoxanthine, 1H-Purin-6(9H)-one, 3H-Purin-6-ol, 6-Hydroxy-1H-purine, 6-Hydroxypurine, 6-Oxopurine, 9H-Purin-6(1H)-one, 9H-Purin-6-ol, Hypoxanthine enol, NSC 129419, NSC 14665, Purin-6(1H)-one, Purin-6(3H)-one, Purin-6-ol, Sarcine, Sarkin, Sarkine
Nombre IUPAC 1,9-dihidropurina-6-1
SMILES O=C1NC=Nc2[nH]cnc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hypoxanthine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0385
Porcentaje de pureza >95%