Learn More
Sal monosódica de hipoxantina, TRC
Código de producto. 30392977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30392977 5 g
30389614 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30392977 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2496305G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 45738-97-4
Fórmula molecular C5H3N4NaO
Peso molecular (g/mol) 158.1
Sinónimo 1,2,3,9-Tetrahydro-6H-purin-6-one Sodium Salt (1:1)
Nombre IUPAC sodio; 9H-purin-6-olato
SMILES [Na+].[O-]c1ncnc2[nH]cnc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hypoxanthine Monosodium Salt
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4N4O.Na/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5;/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0205