Learn More
Hypoxanthine, MedChemExpress
Código de producto. 16458976
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16458976 100 mg 100 miligramos
16454747 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16458976 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0091
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Hypoxanthine, a purine derivative, is a potential free radical generator and could be used as an indicator of hypoxia.
Hypoxanthine, a purine derivative, is a potential free radical generator and could be used as an indicator of hypoxia.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hypoxanthine
CAS 68-94-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H4N4O
Cantidad 100 mg
Sinónimo Purin-6-ol Sarcine
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (73.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC=NC2=C1N=CN2
Peso molecular (g/mol) 136.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.11
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism