Learn More
Hipoxantina sal desódica, MP Biomedicals
Código de producto. 11451892 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Código de producto. Cantidad
11451892 25 g
1 options
Código de producto. 11451892 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210545125
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-01-2027
CAS 68-94-0
Fórmula molecular C5H4N4O
Peso molecular (g/mol) 136.11
Número MDL MFCD00005725
Clave InChI FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hypoxanthine, 6-hydroxypurine, 9h-purin-6-ol, sarkin, 6-oxopurine, sarcine, sarkine, 3h-purin-6-ol, 7h-purin-6-ol, purin-6 1h-one
PubChem CID 790
ChEBI CHEBI:17368
Nombre IUPAC 6,7-dihidro-3H-purin-6-ona
SMILES O=C1N=CNC2=C1NC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hypoxanthine Disodium Salt
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.08