Learn More
Hipoxantina-d4, TRC
Código de producto. 30401120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30401120 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30401120 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH10111710MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hypoxanthine-d4
CAS 2483831-32-7
Fórmula molecular C5 D4 N4 O
Cantidad 10 mg
Sinónimo 6H-Purin-6-one-2,8-d2, 1,9-dihydro-1,9-d2- (ACI), 1,9-Dihydro-1,9-d2-6H-purin-6-one-2,8-d2 (ACI), 1,7-Dihydro-6H-purin-6-one-1,2,8,9-d4, Hypoxanthine-d4, Hypoxanthine-1,2,8,9-d4, Hypoxanthine-D4
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)/i1D,2D/hD2
SMILES [2H]N1C(=NC(=O)c2c1nc([2H])n2[2H])[2H]
Nombre IUPAC 2,3,7,8-tetradeuteriopurin-6-ona
Peso molecular (g/mol) 140.1361
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.0636