Learn More
Hipoxantina-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hypoxanthine-d4 |
| CAS | 2483831-32-7 |
| Fórmula molecular | C5 D4 N4 O |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | 6 H-Purin-6-one-2,8-d2, 1,9-dihydro-1,9-d2- (ACI), 1,9-Dihydro-1,9-d2-6 H-purin-6-one-2,8-d2 (ACI), 1,7-Dihydro-6 H-purin-6-one-1,2,8,9-d4, Hypoxanthine-d4, Hypoxanthine-1,2,8,9-d4, Hypoxanthine-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2 H,(H2,6,7,8,9,10)/i1D,2 D/hD2 |
| SMILES | [2 H]N1C(=NC(=O)c2c1nc([2 H])n2[2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,7,8-tetradeuteriopurin-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 140.1361 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140,0636 g/mol |
| Mostrar más |