Learn More
Hipoxantina-13C2,15N, TRC
Código de producto. 30009656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009656 1 mg 1 miligramo
30003403 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009656 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9985041MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1330265-04-7
Fórmula molecular 13C2 C3 H4 15N N3 O
Peso molecular (g/mol) 139.09
Sinónimo Hypoxanthine-4,5-13C2-7-15N, 1,9-Dihydro-6H-purin-6-one-4,5-13C2-7-15N, 1,9-Dihydro-purin-6-one-4,5-13C2-7-15N, 1H,7H-Hypoxanthine-4,5-13C2-7-15N, 1H,9H-Hypoxanthine-4,5-13C2-7-15N, 1,7-Dihydro-6H-purin-6-one-4,5-13C2-7-15N, Hypoxanthine-13C2,15N
Nombre IUPAC 3,9-dihidropurina-6-uno
SMILES O=C1N=CN[13c]2[nH]c[15n][13c]12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hypoxanthine-4,5-13C2-7-15N
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)/i3+1,4+1,6+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.0423
Porcentaje de pureza >95%