Learn More
Hipoxantina-13C2,15N (mezcla), TRC
Código de producto. 30391484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30391484 1 mg
30401918 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30391484 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9985031MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246820-04-1
Fórmula molecular C313C2H4N315NO
Peso molecular (g/mol) 139.09
Sinónimo 1,9-Dihydro-6H-purin-6-one-13C2,15N, 3H-Purin-6-ol-13C2,15N, 6-Hydroxy-1H-purine-13C2,15N, 6-Hydroxypurine-13C2,15N, 6-Oxopurine-13C2,15N, Hypoxanthine Enol-13C2,15N, NSC 129419-13C2,15N, NSC 14665-13C2,15N, Purin-6-ol-13C2,15N, Sarcine-13C2,15N, Sarkin-13C2,15N, Sarkine-13C2,15N
SMILES O=C1C([15NH]C=N2)=[13C]2N[13CH]=N1.O=C3C([15NH][13CH]=N4)=[13C]4NC=N3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hypoxanthine 4,2 or 8-13C2,7-15N (mixture of 13C sites)
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C5H4N4O/c2*10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h2*1-2H,(H2,6,7,8,9,10)/i2+1,4+1,6+1;1+1,4+1,6+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.04