Learn More
Melford Hipoxantina
Descripción
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
Fórmula molecular: C5H4N4ONa, PM 158,11
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 45738-97-4 |
| Fórmula molecular | C5H3N4ONa |
| Cantidad | 100 g |