Learn More
Hypophosphorous Acid Solution, Honeywell
Código de producto. 15661970 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15661970 500 mL 500 ml
15621970 100 mL 100 ml
15631970 2.5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15661970 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor 214906500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 6303-21-5
Fórmula molecular H3O2P
Peso molecular (g/mol) 66.00
Número MDL MFCD02183592
Clave InChI ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hypophosphite ion, hypophosphorus acid, phosphinic acid, ion 1-, hydroxyphosphanone, oxo-, e5-phosphanol, hydroxidooxidophosphorus, perfluoroalkyl c6-c12 phosphonic acid, diperfluoroalkyl c6-c12 phosphinic acid, hydroxy-, e5-phosphanone, perfluoro-c6-c12 ethyl hydrogen phosphate
PubChem CID 22497
ChEBI CHEBI:36363
Nombre IUPAC phosphinic acid
SMILES O[PH2]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hypophosphorous Acid Solution
Concentración 50wt. % in H2O
Densidad 1.206g/mL at 25°C
Presión de vapor 17mmHg (20°C)
Cantidad 500 mL
Fórmula lineal H3PO2
Número UN 3264
Formula Weight (peso de la fórmula) 66g/mol