Learn More
Ácido hipofosforoso, solución en agua al 50 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10274252 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
5 l
Tamaño de la unidad:
1 LT
5 LT
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10274252 1 L 1 LT
10680839 500 mL 500 ML
10761974 5 l 5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10274252 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 201000010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6303-21-5 | H3O2P | 66.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6303-21-5 , 7732-18-5
Fórmula molecular H3O2P
Peso molecular (g/mol) 66.00
Número MDL MFCD02183592
Clave InChI ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hypophosphite ion, hypophosphorus acid, phosphinic acid, ion 1-, hydroxyphosphanone, oxo-, e5-phosphanol, hydroxidooxidophosphorus, perfluoroalkyl c6-c12 phosphonic acid, diperfluoroalkyl c6-c12 phosphinic acid, hydroxy-, e5-phosphanone, perfluoro-c6-c12 ethyl hydrogen phosphate
PubChem CID 22497
ChEBI CHEBI:36363
Nombre IUPAC ácido fosfenoso
SMILES O[PH2]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hypophosphorous acid
Punto de fusión -25.0°C
Punto de ebullición 108.0°C (1013.0 hPa)
Densidad 1.27 g/mL
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1 L
Fórmula lineal H3PO2
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with ethanol, immiscible with hydrocarbons and halogenated, hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 66
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hypophosphorous acid, 50 wt.% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.