Learn More
Ácido hipofosforoso, solución acuosa al 50 % (p/p), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11327747 500g 500 g
1 options
Código de producto. 11327747 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014142.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
El ácido hipofosforoso se utiliza principalmente para el chapado de níquel sin electrodo. Participa en la reducción de las sales de arenediazonio. Actúa como aditivo en las reacciones de esterificación de Fischer. También sirve como agente neutralizante, antioxidante, catalizador en la polimerización y policondensación, y agente humectante. Además, se utiliza en la formulación de productos farmacéuticos, la decoloración de polímeros, el tratamiento de aguas y la recuperación de metales preciosos o no ferrosos. Asimismo, se utiliza como agente blanqueador de plásticos, fibras sintéticas, agente decolorante y para la estabilización del color durante la fabricación de productos químicos y de varios plásticos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
  • Se utiliza principalmente para el niquelado químico.
  • Participa en la reducción de las sales de arenediazonio.
  • Como aditivo en las reacciones de esterificación de Fischer.
  • Sirve como agente neutralizante, antioxidante, catalizador en la polimerización y policondensación, y agente humectante.
  • Se utiliza en la formulación de productos farmacéuticos, la decoloración de polímeros, el tratamiento de aguas y la recuperación de metales preciosos o no ferrosos.
  • Se utilizan como agentes blanqueadores de plásticos, fibras sintéticas, agentes decolorantes y para la estabilización del color durante la fabricación de productos químicos y de varios plásticos.
Incompatible con oxidantes fuertes, óxido de mercurio, nitrato de mercurio(II), metales y bases fuertes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hypophosphorous acid
Nombre de nota 50% w/w aqueous solution
CAS 6303-21-5
Color Incolora
Densidad 1,225
Olor Punzante
Presión de vapor 23 hPa (17 mm Hg)
Fórmula molecular H3O2P
Número MDL MFCD02183592
Número UN UN3264
Cantidad 500g
Forma física Líquido
Sinónimo hypophosphite ion, hypophosphorus acid, phosphinic acid, ion 1-, hydroxyphosphanone, oxo-, e5-phosphanol, hydroxidooxidophosphorus, perfluoroalkyl c6-c12 phosphonic acid, diperfluoroalkyl c6-c12 phosphinic acid, hydroxy-, e5-phosphanone, perfluoro-c6-c12 ethyl hydrogen phosphate
Información de solubilidad Miscible con agua, alcohol y éter
Clave InChI ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[PH2]=O
Nombre IUPAC ácido fosfenoso
Peso molecular (g/mol) 66.00
PubChem CID 22497
ChEBI CHEBI:36363
Formula Weight (peso de la fórmula) 66.00