Learn More
Ácido hipofosforoso, solución acuosa al 50 % (p/p), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
4 x 500 g
Tamaño de la unidad:
2000 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11337747 4 x 500 g 2000 g
11317747 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337747 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014142.57
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6303-21-5 | H{3}O{2}P
El ácido hipofosforoso se utiliza principalmente para el chapado de níquel sin electrodo. Participa en la reducción de las sales de arenediazonio. Actúa como aditivo en las reacciones de esterificación de Fischer. También sirve como agente neutralizante, antioxidante, catalizador en la polimerización y policondensación, y agente humectante. Además, se utiliza en la formulación de productos farmacéuticos, la decoloración de polímeros, el tratamiento de aguas y la recuperación de metales preciosos o no ferrosos. Asimismo, se utiliza como agente blanqueador de plásticos, fibras sintéticas, agente decolorante y para la estabilización del color durante la fabricación de productos químicos y de varios plásticos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 6303-21-5
Fórmula molecular H{3}O{2}P
Cantidad 4 x 500 g
Sinónimo Phosphinic acid