Learn More
Ácido hipofosforoso, solución acuosa al 50 % (p/p), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
4 x 500 g
Tamaño de la unidad:
2000 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317747 50 g 50 g
11337747 4 x 500 g 2000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317747 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014142.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6303-21-5 | H{3}O{2}P
El ácido hipofosforoso se utiliza principalmente para el chapado de níquel sin electrodo. Participa en la reducción de las sales de arenediazonio. Actúa como aditivo en las reacciones de esterificación de Fischer. También sirve como agente neutralizante, antioxidante, catalizador en la polimerización y policondensación, y agente humectante. Además, se utiliza en la formulación de productos farmacéuticos, la decoloración de polímeros, el tratamiento de aguas y la recuperación de metales preciosos o no ferrosos. Asimismo, se utiliza como agente blanqueador de plásticos, fibras sintéticas, agente decolorante y para la estabilización del color durante la fabricación de productos químicos y de varios plásticos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 6303-21-5
Cantidad 50 g
Fórmula molecular H{3}O{2}P
Sinónimo Phosphinic acid
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hypophosphorous acid, 50% w/w aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hypophosphorus acid