Learn More
Ácido hipofosforoso, 50 %, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10336330 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10336330 500 mL Frasco de plástico HDPE 500 ML
1 options
Código de producto. 10336330 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor H/2650/PB08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
500 ml, frasco de plástico de HDPE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH 1
Color Incolora
CAS 6303-21-5
Punto de fusión -25°C
Punto de ebullición 108°C
Envase Frasco de plástico HDPE
Presión de vapor 30 hPa at 20°C
Cantidad 500 mL
Fórmula molecular H3O2P
Forma física Líquido
Número MDL MFCD02183592
Sinónimo hypophosphite ion, hypophosphorus acid, phosphinic acid, ion 1-, hydroxyphosphanone, oxo-, e5-phosphanol, hydroxidooxidophosphorus, perfluoroalkyl c6-c12 phosphonic acid, diperfluoroalkyl c6-c12 phosphinic acid, hydroxy-, e5-phosphanone, perfluoro-c6-c12 ethyl hydrogen phosphate
Clave InChI ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[PH2]=O
Nombre IUPAC phosphinic acid
Peso molecular (g/mol) 66.00
PubChem CID 22497
ChEBI CHEBI:36363
Formula Weight (peso de la fórmula) 66g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hypophosphorous acid, 50 wt.% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.