Learn More
Hipoglicina B, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hypoglycine B |
| CAS | 502-37-4 |
| Fórmula molecular | C12 H18 N2 O5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | L-γ-Glutamyl-3-[(1R)-methylenecyclopropyl]-alanine, (R)-N-L-γ-Glutamyl-3-(methylenecyclopropyl)-alanine, N-[1-Carboxy-2-(methylenecyclopropyl)ethyl]-Glutamine, |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18N2O5/c1-6-4-7(6)5-9(12(18)19)14-10(15)3-2-8(13)11(16)17/h7-9H,1-5,13H2,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)/t7-,8+,9+/m1/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](C[C@H]1CC1=C)C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-5-[[(1S)-1-carboxi-2-[(1R)-2-metilidenociclopropil]etil]amino]-5-oxopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 270.282 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.122 |