Learn More
Hipoglicina A (85%), TRC
Código de producto. 18030340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18030340 10 mg 10 miligramos
17969959 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18030340 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH99840010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 156-56-9
Fórmula molecular C7 H11 N O2
Peso molecular (g/mol) 141.17
Sinónimo L-alpha-Amino-beta-methylenecyclopropanepropionic Acid;alpha-Amino-beta-(2-methylenecyclopropyl)propionic Acid
Nombre IUPAC 2-amino-3-(2-metilideneciclopropil)ácido propanoico
SMILES C([C@@H](C(O)=O)N)[C@@H]1C(=C)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Hypoglycine A
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11NO2/c1-4-2-5(4)3-6(8)7(9)10/h5-6H,1-3,8H2,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.079