Learn More
Terumo™ Agujas hipodérmicas estériles de un solo uso Agani™
Código de producto. 15361537
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
24 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Marfil
Marrón
Marrón
Morado
Naranja
Negra
Rosa
Verde
Estilo de punta de aguja:
11° Triple bisel
11° regular
17° corto
Longitud (métrico):
13 mm
16 mm
19 mm
23 mm
25 mm
32 mm
38 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Color Estilo de punta de aguja Longitud (métrico) unitSize
15361537 20 G Amarillo 11° Triple bisel 38 mm paquete de 100
15351557 18 G Rosa 17° corto 38 mm paquete de 100
15331537 19 G Marfil 11° regular 25 mm paquete de 100
15473031 19 G Marfil 11° regular 38 mm paquete de 100
15341537 19 G Marfil 11° regular 38 mm paquete de 100
15361557 19 G Marfil 17° corto 38 mm paquete de 100
15371537 21 G Verde 11° regular 16 mm paquete de 100
15438652 21 G Verde 11° regular 50 mm paquete de 100
15301547 22 G Negra 11° regular 32 mm paquete de 100
15331547 23 G Azul 11° regular 16 mm paquete de 100
15351547 23 G Azul 11° regular 32 mm paquete de 100
15361547 24 G Morado 11° regular 25 mm paquete de 100
15391547 25 G Naranja 11° regular 25 mm paquete de 100
15331557 27 G Gris 11° regular 16 mm paquete de 100
15391557 30 G Amarillo 11° regular 13 mm paquete de 100
15311557 26 G Marrón 11° regular 23 mm paquete de 100
15301557 26 G Marrón 11° Triple bisel 13 mm paquete de 100
15371547 25 G Naranja 11° Triple bisel 16 mm paquete de 100
15321547 22 G Negra 11° Triple bisel 38 mm paquete de 100
15341547 23 G Azul 11° Triple bisel 25 mm paquete de 100
15341557 27 G Gris 11° Triple bisel 19 mm paquete de 100
15391537 21 G Verde 11° Triple bisel 38 mm paquete de 100
15381537 21 G Verde 11° regular 25 mm paquete de 100
15351537 20 G Amarillo 11° regular 25 mm paquete de 100
15321537 18 G Rosa 11° regular 38 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Código de producto. 15361537 Proveedor Terumo™ N.º de proveedor 8AN2038R1
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Haga que los procedimientos sean lo más indoloros posible con agujas de acero inoxidable extremadamente afiladas y fiables. Las agujas hipodérmicas estériles de un solo uso Terumo™ Agani™ incluyen un exclusivo diseño de doble bisel sin látex p
  • Fabricadas con polipropileno, acero inoxidable, resina de epoxi y aceite de silicona de dimetil
  • Todas las agujas se suministran estériles envueltas en bolsas individuales a prueba de manipulación
  • El sencillo sistema de codificación por colores permite identificar fácilmente los tamaños necesarios
  • Uso con una amplia gama de jeringas estériles
  • Las agujas se esterilizan con óxido de etileno hasta un nivel de garantía de esterilidad de al menos 10 - 6 clase IIa, producto estéril según MDD 93/42/CEE
  • Marcado CE y sin látex
  • Se suministra en cajas de 100 agujas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Color Amarillo
Calibre de aguja 20 G
Diámetro exterior (métrico) 0,9 mm
Longitud (métrico) 38 mm
Tipo de producto Aguja hipodérmica estéril de un solo uso
Estilo de punta de aguja 11° Triple bisel
Esterilidad Estéril