Learn More
uvex Hipervisión PC Clear SV Exc. GY/GY/BU
Código de producto. 31751176 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Lens Material:
Policarbonato
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Lens Material Tamaño de la unidad
31751176 Policarbonato cada uno
1 options
Código de producto. 31751176 Proveedor uvex N.º de proveedor 9321265
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.65€
    11.55€ / paquete de 1
    Ahorro 4.10€
    26% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Gafas uvex de hipervisión, Clear SV, etc. 9321265
  • La uvex hipervisión presenta un diseño cómodo y ergonómico con un marco translúcido que proporciona un campo visual casi sin restricciones para una mayor conciencia en el lugar de trabajo.
  • Una estructura suave y flexible garantiza una alta comodidad para el usuario, incluso durante periodos prolongados de uso.
  • Los huecos laterales integrados permiten suficiente espacio para gafas de graduación personal, lo que permite llevar la uvex hipervisión cómodamente como overspecs fiables.
  • Una diadema ajustable combinada con ventilación indirecta completa el diseño, proporcionando un ajuste seguro, mejor flujo de aire y protección ocular fiable para aplicaciones profesionales diarias.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Revestimiento de lente Resistente a los arañazos, Resistentes a impactos, Antivaho
Tinción de lente Ninguno
Tipo de producto Gafas
Material Policarbonato
Desechables Reutilizables
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Policarbonato
Protección UV UV400
Frame Type Classic