Learn More
uvex Hipervisión CB CA Transparente AF traducción/GR/BU
Código de producto. 31751177 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Lens Material:
Policarbonato
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Lens Material Tamaño de la unidad
31751177 Policarbonato cada uno
1 options
Código de producto. 31751177 Proveedor uvex N.º de proveedor 9321902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.20€
    15.63€ / paquete de 1
    Ahorro 1.57€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Gafas uvex de hipervisión Claro 9321902
  • La uvex hipervisión presenta un diseño cómodo y ergonómico con un marco translúcido que proporciona un campo visual casi sin restricciones para una mayor conciencia en el lugar de trabajo.
  • Una estructura suave y flexible garantiza una alta comodidad para el usuario, incluso durante periodos prolongados de uso.
  • Los huecos laterales integrados permiten suficiente espacio para gafas de graduación personal, lo que permite llevar la uvex hipervisión cómodamente como overspecs fiables.
  • Una diadema ajustable combinada con ventilación indirecta completa el diseño, proporcionando un ajuste seguro, mejor flujo de aire y protección ocular fiable para aplicaciones profesionales diarias.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Revestimiento de lente Resistente a los arañazos, Resistentes a impactos, Antivaho
Tinción de lente Ninguno
Tipo de producto Gafas
Material Policarbonato
Desechables Reutilizables
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Policarbonato
Protección UV UV380
Frame Type Estándar
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave