Descripción
- La uvex hipervisión presenta un diseño cómodo y ergonómico con un marco translúcido que proporciona un campo visual casi sin restricciones para una mayor conciencia en el lugar de trabajo.
- Una estructura suave y flexible garantiza una alta comodidad para el usuario, incluso durante periodos prolongados de uso.
- Los huecos laterales integrados permiten suficiente espacio para gafas de graduación personal, lo que permite llevar la uvex hipervisión cómodamente como overspecs fiables.
- Una diadema ajustable combinada con ventilación indirecta completa el diseño, proporcionando un ajuste seguro, mejor flujo de aire y protección ocular fiable para aplicaciones profesionales diarias.
Especificaciones
Especificaciones
| Revestimiento de lente | Resistente a los arañazos, Resistentes a impactos, Antivaho |
| Tinción de lente | Ninguno |
| Tipo de producto | Gafas anti-niebla |
| Material | Plástico |
| Desechables | Reutilizables |
| Lens Material | Policarbonato |
| Material del bastidor | Policarbonato |
| Protección UV | UV380 |
| Frame Type | Classic |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |