Learn More
Hormona hipertrehalosémica (Phormia terrae-novae), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hypertrehalosemic Hormone (Phormia Terrae-novae) |
| CAS | 129204-82-6 |
| Fórmula molecular | C47H62N10O13 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-Oxo-L-prolyl-L-leucyl-L-threonyl-L-phenylalanyl-L-seryl-L-prolyl-L-alpha-aspartyl-L-Tryptophanamide, red-pigment-concentrating (Pandalus borealis) 3-L-threonine-7-L-aspartic acid-chromatophorotropin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C47H62N10O13/c1-24(2)18-32(52-41(64)30-15-16-37(60)50-30)44(67)56-39(25(3)59)46(69)54-33(19-26-10-5-4-6-11-26)42(65)55-35(23-58)47(70)57-17-9-14-36(57)45(68)53-34(21-38(61)62)43(66)51-31(40(48)63)20-27-22-49-29-13-8-7-12-28(27)29/h4-8,10-13,22,24-25,30-36,39,49,58-59H,9,14-21,23H2,1-3H3,(H2,48,63)(H,50,60)(H,51,66)(H,52,64)(H,53,68)(H,54,69)(H,55,65)(H,56,67)(H,61,62)/t25-,30-,31?,32+,33+,34?,35+,36+,39+/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H]1CCC(=O)N1)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-[[1-amino-3-(1H-indol-3-il)-1-oxopropan-2-il]amino]-3-[[(2S)-1-[(2S)-3-hidroxi-2-[[(2S)-2-[[(2S,3R)-3-hidroxi-2-[[(2S)-4-metil-2-[[(2R)-5-oxopirrolidin-2-carbonil]amino]pentanoil]amino]butanoil]amino]-3-fenilpropanoil]amino]propanoil]pirrolidin-2-carbonil]amino]-4-oxobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 975.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 974.4498 |