Learn More
Thermo Scientific™ Columna HPLC de sílice de fase normal Hypersil™, 10 μm, 4,6 mm x 250 mm
Código de producto. 11527441 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11527441 250 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11527441 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 30010254630
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Formato de columna: Columna de análisis; Tamaño de poro: 120 Å; fase de columna: Fase normal
  • Excelente reproducibilidad entre lotes
  • Partícula esférica con distribución de tamaño de partículas estrecho
  • Larga vida útil de columna
  • Alto rendimiento y eficacia de columna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 250 mm
Tamaño de partículas 10 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 120 Å
Área de la superficie 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L3
Fase estacionaria Sílice
Material de embalaje Sílice
Tipo de columna Fase normal
Fase Fase normal