Descripción
Garantice un rendimiento de cromatografía óptimo con nuestros medios de cromatografía a granel Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C8. Adquiera cantidades a granel de medios C8 con gran área de superficie para realizar separaciones más rápidas y reenvasar usted mismo las columnas para HPLC preparativas sin necesidad de pagar un hardware nuevo.
Reenvase las columnas usted mismo con medios a granel
Selectividad similar, menor retención que las columnas C18.
- Retención y separación con éxito de analitos moderadamente hidrófobos.
- Ideal para ácidos grasos, que son demasiado hidrófobos para el análisis mediante columnas C18.
- Selectividad C8 (USP L7).
- Partículas de gran área de superficie con tamaño de poro de 100 Å.
- pH estable de 2 a 8.
- Temperatura máxima de 60 °C.
Separaciones más rápidas
- Mayor capacidad de procesamiento analítico que la química de cadena de alquilos C18.
- Elución de compuesto más rápida gracias a la reducción de las interacciones hidrófobas.
Pedidos específicos del cliente
- Consulte los pedidos específicos del cliente con su representante de ventas local.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 10 μm |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Fase estacionaria | C8 |
| pH | Desde 2 hasta 8 |
| Cantidad | 50 g |
| Área de la superficie (métrico) | 350 m²/g |
| Línea de productos | Prep LC |
| Tipo de columna | Fase reversa |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Material de embalaje | Sílice esférica, totalmente porosa y ultrapura |
| Mostrar más |