Descripción
Garantice un rendimiento de cromatografía óptimo con nuestros medios de cromatografía a granel Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C18. Adquiera cantidades a granel de medios C18 de sílice con gran área de superficie, y reenvase usted mismo las columnas para HPLC preparativas sin necesidad de pagar un hardware nuevo.
Reenvase las columnas usted mismo con medios a granel
Opción excelente para aplicaciones de rutina
- Selectividad C18 (USP L1).
- Partículas de gran área de superficie con tamaño de poro de 100 Å.
- pH estable de 2 a 9.
- Temperatura máxima de 60 °C.
Pedidos específicos del cliente
- Consulte los pedidos específicos del cliente con su representante de ventas local.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 10 μm |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Fase estacionaria | C18 |
| pH | De 2 a 9 |
| Cantidad | 50 g |
| Área de la superficie (métrico) | 350 m²/g |
| Línea de productos | Prep LC |
| Tipo de columna | Fase reversa |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Material de embalaje | Sílice esférica, totalmente porosa y ultrapura |
| Mostrar más |