Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de fenil (Ph) de fase reversa Hypersil™, 3 μm, 3 mm x 150 mm
Código de producto. 10332925 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10332925 150 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10332925 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 30903153030
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 5%; tamaño de poro: 120 Å; fase de columna: Fase reversa
  • Para la separación de ciertos compuestos aromáticos y compuestos moderadamente polares
  • Características de retención similares a las de Hypersil MOS
  • Selectividad alternativa a C8
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 3 mm
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 120 Å
Área de la superficie 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L11
Fase estacionaria Fenilo (Ph)
Material de embalaje Sílice tipo A esférico, completamente poroso
Carga de carbono 5 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal No
Fase Fase reversa