Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para LC con fenil-2 Hypersil™
Código de producto. 10151033 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10151033 250 mm 4,6 mm cada uno
10611144 150 mm 4,6 mm cada uno
10359333 10 mm 4 mm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10151033 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 31905254630
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Separe los compuestos aromáticos y los compuestos moderadamente polares con las columnas para LC de fenil-2 Hypersil.
Separe los compuestos aromáticos y los compuestos moderadamente polares con las columnas para LC de fenil-2 Thermo Scientific™ Hypersil™.
Las fases estacionarias Hypersil clásicas están reconocidas como un estándar de la industria en HPLC. Probadas como una eficaz herramienta analítica, las fases Hypersil clásicas están bien establecidas como referencia en los métodos de HPLC. La calidad está garantizada por la fabricación de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001-2000.
Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatógrafo, utilice las columnas de fenilo Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ como alternativa.
  • Altamente recomendado para la separación de compuestos aromáticos polares y compuestos moderadamente polares
  • Características de retención similares a las de Hypersil MOS
  • Selectividad alternativa a C8
Información para pedidos:
Hay disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 120 Å
Área de la superficie 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L11
Fase estacionaria Fenilo (Ph)
Línea de productos Hypersil Classical
Material de embalaje Sílice tipo A esférico, completamente poroso
Carga de carbono 5%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.