Learn More
Thermo Scientific™ Columnas Hypersil™ ODS C18
Código de producto. 10414593 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
10 mm
30 mm
50 mm
50 mm
60 mm
75 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
250mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
10 mm
10 mm
20 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
10 μm
Formato de columna:
Cartucho protector, 4/paq.
Columna de análisis
Columna preparativa
Columna preparativa, estándar
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 4
54 product options available for selection
Product selection table with 54 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas Formato de columna Tamaño de la unidad
10414593 10 mm 4 mm 5 μm Cartucho protector, 4/paq. paquete de 4
10009432 50 mm 2,1 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
11547441 30 mm 4,6 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10678825 50 mm 3 mm 5 μm Columna de análisis 1 PCS
11557441 60 mm 4 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
16318586 250 mm 10 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
10288034 60 mm 4,6 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10728063 50 mm 4,6 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
16328586 250 mm 20 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
10434593 100 mm 2,1 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10159014 100 mm 3 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10381795 100 mm 4 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
11517451 75 mm 4,6 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10243313 100 mm 4,6 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10189274 125 mm 2,1 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
11543181 250 mm 4,6 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10689965 125 mm 3 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
11553181 250 mm 10 mm 5 μm Columna preparativa cada uno
10572275 125 mm 4 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10783805 125 mm 4,6 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10263553 150 mm 2,1 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10763616 150 mm 3 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10429344 150 mm 4 mm 5 μm Columna de análisis 1 PCS
10019192 150 mm 4,6 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
11597451 150 mm 4 mm 10 μm Columna de análisis cada uno
10527494 200 mm 2,1 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10498944 200 mm 4 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10456854 200 mm 4,6 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10140693 250 mm 2,1 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10097384 250 mm 3 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10640584 250 mm 4 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10099282 250 mm 4,6 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10650246 10 mm 3 mm 5 μm Cartucho protector, 4/paq. paquete de 4
10581295 10 mm 4 mm 3 μm Cartucho protector, 4/paq. paquete de 4
10016024 10 mm 3 mm 3 μm Cartucho protector, 4/paq. paquete de 4
10551105 10 mm 2,1 mm 3 μm Cartucho protector, 4/paq. paquete de 4
10543795 10 mm 2,1 mm 5 μm Cartucho protector, 4/paq. paquete de 4
10723995 250 mm 4,6 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10017904 250 mm 4 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10488014 250mm 3mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10649565 250 mm 2,1 mm 3 μm Columna de análisis 1 PCS
10404593 150 mm 4,6 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10202065 150 mm 4 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10689205 150 mm 3 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10160593 150 mm 2,1 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10418613 125 mm 4,6 mm 3 μm Columna de análisis 1 PCS
10668334 125 mm 4 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10611134 100 mm 4,6 mm 3 μm Columna de análisis 1 PCS
10767655 100 mm 4 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10126383 100 mm 3 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10582445 100 mm 2,1 mm 3 μm Columna de análisis 1 PCS
10610944 50 mm 4,6 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10477824 50 mm 3 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10364223 50 mm 2,1 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 54 options available.
54 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10414593 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 30105014001
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Se utiliza como fase C18 de uso general para analitos ácidos y neutros.
Elija las columnas para HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 para una fase C18 de uso general para su utilización en una amplia variedad de aplicaciones.
Las fases estacionarias Hypersil están reconocidas como un estándar de la industria en HPLC. Probadas como una eficaz herramienta analítica, las fases Hypersil clásicas están bien establecidas como referencia en muchos métodos de HPLC en todo el mundo. La calidad está garantizada por la fabricación de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001-2000.
Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, recomendamos utilizar las columnas Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ como alternativa.
  • Alta eficacia y reproducibilidad probada
  • Excepcionalmente fiable
  • Separación de una amplia gama de compuestos, incluidos los no polares, moderadamente polares y compuestos lipófilos como los triglicéridos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formato de columna Cartucho protector, 4/paq.
Diámetro (métrico) 4 mm
Para utilizar con Separación de compuestos no polares, moderadamente polares y lipófilos como los triglicéridos
Longitud (métrico) 10 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 120 Å
Área de la superficie 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Línea de productos Hypersil Classical
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 10 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Material Stainless Steel
Técnica Reversed Phase HPLC
Show More Show Less
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.