Learn More
Thermo Scientific™ Columnas Hypersil™ ODS-2 C18
Código de producto. 11527511 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
4 PCS
cada uno
paquete de 4
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas unitSize
11527511 125 mm 4 mm 5 μm cada uno
10211155 50 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10130793 100 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10745374 150 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10678913 250 mm 4 mm 5 μm cada uno
10552075 250 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10640056 10 mm 4 mm 3 μm 4 PCS
10097354 50 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10007514 100 mm 4 mm 3 μm cada uno
10677893 100 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10212105 150 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10361155 10 mm 4,6 mm 5 μm paquete de 4
10528615 150 mm 3 mm 5 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 11527511 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 31605124030
Utilizar como fase C18 de uso general para analitos ácidos y neutros en condiciones de funcionamiento difíciles.
Utilice esta L1 fiable y bien probada. Las columnas para HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 C18 ofrecen una alternativa a las marcas de columnas más antiguas a las que se suele hacer referencia en los métodos validados.
Las fases estacionarias Hypersil están reconocidas como un estándar de la industria en HPLC. Probadas como una eficaz herramienta analítica, las fases Hypersil clásicas están bien establecidas como referencia en los métodos de HPLC. La calidad está garantizada por la fabricación de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001-2000.
Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, utilice las columnas Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™.
  • Basadas en sílice de tipo A
  • Excelente reproducibilidad
  • Selectividad en una amplia gama de aplicaciones
  • Fabricados conforme a las directrices de calidad ISO 9001:2000
Información para pedidos:
Hay disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4 mm
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 125 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 80Å
Área de la superficie 220 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Línea de productos Hypersil Classical
Material de embalaje Sílice tipo A esférico, completamente poroso
Carga de carbono 11%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.