Learn More
Thermo Scientific™ Columna para LC Hypersil™ MOS C8, 5 μm
Código de producto. 11597461 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
125 mm
200 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11597461 200 mm 4,6 mm cada uno
11587461 200 mm 2,1 mm cada uno
10334423 100 mm 2,1 mm cada uno
11309081 125 mm 4,6 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11597461 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 30205204630
Grandes ahorros para una mejor separación
Usar código promocional 27992
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Analice de forma fiable analitos moderadamente hidrófobos, como pequeños péptidos y proteínas, productos farmacéuticos, esteroides y muestras medioambientales.
  • Fase fiable, de menor retención
  • Larga vida útil de columna, incluso bajo condiciones básicas
  • Fabricadas conforme a las directrices de calidad ISO 9001-2000
  • Asequible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 200 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 120 Å
Área de la superficie 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase estacionaria C8
Material de embalaje Sílice tipo A esférico, completamente poroso
Carga de carbono 6,50 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal No
Fase Fase reversa