Descripción
- Ideales para aplicaciones de LC/MS, sin sangrado detectable (según pruebas independientes)
- Altamente estables para garantizar una excelente reproducibilidad entre ciclos y lotes y. larga vida útil de la columna
- Escalables desde el análisis hasta la preparación
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | C8 |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L7 |
| Fase estacionaria | C8 HS |
| Material de embalaje | Sílice |
| Mostrar más |