Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ HS C8 HPLC Column
Código de producto. 11562951 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11562951 150 mm cada uno
11572951 250 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11562951 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 37205154630
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Specifically developed for pharmaceutical analysis and purification.
  • Ideales para aplicaciones de LC/MS, sin sangrado detectable (según pruebas independientes)
  • Altamente estables para garantizar una excelente reproducibilidad entre ciclos y lotes y. larga vida útil de la columna
  • Escalables desde el análisis hasta la preparación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato de columna C8
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 150 mm
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 100 Å
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase estacionaria C8 HS
Material de embalaje Sílice
Tipo de columna Fase reversa
Fase Fase reversa
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.