Descripción
- Ideales para aplicaciones de LC/MS, sin sangrado detectable (según pruebas independientes)
- Altamente estables para garantizar una excelente reproducibilidad entre ciclos y lotes y. larga vida útil de la columna
- Escalables desde el análisis hasta la preparación
Specifica
Specifica
| Formato de columna | C8 |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L7 |
| Fase estacionaria | C8 HS |
| Material de embalaje | Sílice |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?